Få mere at vide
4-Bromoanilin-2,3,5,6-d4, TRC
Artikelnummer. 30337514
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30337514 250 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30337514 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB679967250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromoaniline-2,3,5,6-d4
CAS 61357-76-4
Molekylær formel C6 2H4 H2 Br N
Mængde 250 mg
Synonym Benzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-bromo- (9CI), 4-Bromoaniline-2,3,5,6-2H4, 4-Bomobenzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-Bromoaniline-2,3,5,6-D4, 4-Bromoaniline-d4
InChI formel InChI=1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2/i1D,2D,3D,4D
SMIL [2H]c1c([2H])c(Br)c([2H])c([2H])c1N
IUPAC navn 4-bromo-2,3,5,6-tetradeuterioanilin
Molekylvægt (g/mol) 176.05
Formel vægt 174.9935