missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Bromoaniline-2,3,5,6-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromoaniline-2,3,5,6-d4 |
| CAS | 61357-76-4 |
| Molekylær formel | C6 2H4 H2 Br N |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Benzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-bromo- (9CI), 4-Bromoaniline-2,3,5,6-2H4, 4-Bomobenzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-Bromoaniline-2,3,5,6-D4, 4-Bromoaniline-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(Br)c([2H])c([2H])c1N |
| IUPAC navn | 4-bromo-2,3,5,6-tetradeuterioaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.05 |
| Formel vægt | 174.9935 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?