Få mere at vide
4-Bromoaniline-2,3,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromoaniline-2,3,5,6-d4 |
| CAS | 61357-76-4 |
| Molekylær formel | C6 2H4 H2 Br N |
| Mængde | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4 H,8H2/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(Br)c([2 H])c([2 H])c1N |
| IUPAC navn | 4-bromo-2,3,5,6-tetradeuterioaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.05 |
| Formel vægt | 174.9935 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |