Få mere at vide
4'-Bromacetophenon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Bromoacetophenone |
| CAS | 99-90-1 |
| Molekylær formel | C8 H7 Br O |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1-(4-Bromophenyl)ethanone, p-Bromoacetophenone, 1-(4-Bromophenyl)ethanone, 1-(p-Bromophenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-bromobenzene, 1-Bromo-4-acetylbenzene, 4-Acetyl-1-bromobenzene, 4-Acetylbromobenzene, 4-Acetylphenyl Bromide, 4-Bromobenzene Methyl Ketone, 4-Bromohypnone, 4-Bromophenyl Methyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)c1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC navn | 1-(4-bromophenyl)ethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.045 |
| Formel vægt | 197.968 |