Få mere at vide
4'-Bromoacetophenone-d7, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Bromoacetophenone-D7 |
| CAS | 1219805-88-5 |
| Molekylær formel | C8 D7 Br O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Ethanone-2,2,2-d3, 1-(4-bromophenyl-2,3,5,6-d4)- (ACI), 1-(4-Bromophenyl-2,3,5,6-d4)ethanone-2,2,2-d3 (ACI), 4'-Bromoacetophenone-d7, 4'-Bromoacetophenone-D7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H7BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)C([2 H])([2 H])[2 H])c([2 H])c([2 H])c1Br |
| IUPAC navn | 1-(4-bromo-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)-2,2,2-trideuterioethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.0877 |
| Formel vægt | 205.012 g/mol |
| Vis mere |