Få mere at vide
4’-Bromoacetophenone-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Bromoacetophenone-d4 |
| CAS | 343942-02-9 |
| Molekylær formel | C8 2H4 H3 Br O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-(4-Bromophenyl)ethanone-d4, p-Bromoacetophenone-d4, 1-(4-Bromophenyl)ethanone-d4, 1-(p-Bromophenyl)ethanone-d4, 1-Acetyl-4-bromobenzene-d4, 1-Bromo-4-acetylbenzene-d4, 4-Acetyl-1-bromobenzene-d4, 4-Acetylbromobenzene-d4, 4-Acetylphenyl-d4 Bromide, 4-Bromobenzene-d4 Methyl Ketone, 4-Bromohypnone-d4, 4-Bromophenyl-d4 Methyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3/i2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(C(=O)C)c([2H])c([2H])c1Br |
| IUPAC navn | 1-(4-bromo-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.069 |
| Formel vægt | 201.993 |