Få mere at vide
4'-Bromoacetanilid, 98%
Artikelnummer. 10380444 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10380444 25 g Glasflaske 25g
10327930 100 g Glasflaske 100g
13428418 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10380444 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 171570250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 103-88-8 | C8H8BrNO | 214,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-88-8
Molekylær formel C8H8BrNO
Molekylvægt (g/mol) 214.06
MDL nummer MFCD00000092
InChI nøgle MSLICLMCQYQNPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-bromoacetanilide, n-4-bromophenyl acetamide, p-bromoacetanilide, 4-bromoacetanilide, bromoanilide, acetamide, n-4-bromophenyl, antisepsin, bromoantifebrin, asepsin, p-bromo-n-acetanilide
PubChem CID 7683
IUPAC navn N-(4-bromphenyl)acetamid
SMIL CC(=O)NC1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4′-Bromoacetanilide
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 166,0 °C til 170,0 °C
Farve Beige til hvid eller grå
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CONHC6H4Br
Mængde 25 g
Beilstein 12,642
Merck Index 15,1406
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: sparsomt opløselig i varmt vand, opløselig i benzen, kloroform og ethylacetat, moderat opløselig i alkohol
Formel vægt 214.06
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Bromoacetanilide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.