Få mere at vide
4'-Bromoacetanilide, 98%
Artikelnummer. 11387895
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387895 50 g 50g
11397895 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387895 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02924.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 103-88-8 | C8H8BrNO | 214.06 g/mol
4'-Bromacetanilid anvendes som intern standard for phenylurinstof og de respektive stofskifteprodukter i østers. Det er også blevet brugt som et reagens i produktionen af en ny ligand til at danne et koordinationskompleks mellem gadolinium(III) og T=titanium(IV)oxid. Det blev brugt i syntesen af ny ligand til forankring af Gd(III)-chelater på TiO2-overfladen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4 -′Bromacetanilid anvendes som intern standard for phenylurinstof og de respektive stofskifteprodukter i østers. Det er også blevet brugt som et reagens i produktionen af en ny ligand til at danne et koordinationskompleks mellem gadolinium(III) og T=titanium(IV)oxid. Det blev brugt i syntesen af ny ligand til forankring af Gd(III)-chelater på TiO2-overfladen.
Opløselighed
Moderat opløseligt i alkohol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-88-8
Molekylær formel C8H8BrNO
Molekylvægt (g/mol) 214.06
MDL nummer MFCD00000092
InChI nøgle MSLICLMCQYQNPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-bromoacetanilide, n-4-bromophenyl acetamide, p-bromoacetanilide, 4-bromoacetanilide, bromoanilide, acetamide, n-4-bromophenyl, antisepsin, bromoantifebrin, asepsin, p-bromo-n-acetanilide
PubChem CID 7683
IUPAC navn N-(4-bromphenyl)acetamid
SMIL CC(=O)NC1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Bromoacetanilide
Smeltepunkt 166°C to 171°C
Lugt Odorless
Mængde 50 g
Beilstein 2208091
Merck Index 14,1399
Opløselighedsinformation Moderately soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formel vægt 214.06
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Bromoacetanilide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4'-Bromoacetanilide