missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Bromo Riluzole, TRC

Artikelnummer. 30136387
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136387 1 g
30007479 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136387 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6880701G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 144631-82-3
Molekylær formel C8 H4 Br F3 N2 O S
Molekylvægt (g/mol) 313.09
Synonym 4-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-2-benzothiazolamine, 4-Bromoriluzole
IUPAC navn 4-bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine
SMIL Nc1nc2c(Br)cc(OC(F)(F)F)cc2s1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Bromo Riluzole
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H4BrF3N2OS/c9-4-1-3(15-8(10,11)12)2-5-6(4)14-7(13)16-5/h1-2H,(H2,13,14)
Formel vægt 311.918
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.