Få mere at vide
4-Bromo-α-phenylbenzenemethanol (4-Bromobenzhydrol), Mikromol™
Artikelnummer. 30050888
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050888 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050888 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0640.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Bromo-α-phenylbenzenemethanol (4-Bromobenzhydrol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-alpha-phenylbenzenemethanol
CAS 29334-16-5
Analyt- eller komponentnavne 4-Bromo-alpha-phenylbenzenemethanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H11 Br O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Bromo-α-phenylbenzenemethanol, Benzhydrol, 4-bromo- (8CI), Benzohydrol, 4-bromo- (4CI), 4-Bromo-α-phenylbenzenemethanol, (4-Bromophenyl)phenylmethanol, (p-Bromophenyl)-α-phenylmethanol, (±)-(4-Bromophenyl)phenylmethanol, 4-(1-Hydroxybenzyl)bromobenzene, 4-Bromobenzhydrol, NSC 89817, p-Bromobenzhydrol, α-(4-Bromophenyl)benzenemethanol, α-Phenyl-p-bromobenzyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C13H11BrO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13,15H
SMIL OC(c1ccccc1)c2ccc(Br)cc2
IUPAC navn (4-bromophenyl)-phenylmethanol
Molekylvægt (g/mol) 263.13
Mængde 25 mg
Formel vægt 261.9993 g/mol