missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Bromo Olivetol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo Olivetol |
| CAS | 78463-35-1 |
| Molekylær formel | C11H15BrO2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-Bromo-5-n-amylresorcinol, 4-Bromo-5-pentyl-1,3-benzenediol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15BrO2/c1-2-3-4-5-8-6-9(13)7-10(14)11(8)12/h6-7,13-14H,2-5H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCc1cc(O)cc(O)c1Br |
| IUPAC navn | 4-bromo-5-pentylbenzene-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.14 |
| Formel vægt | 258.0255 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?