Få mere at vide
4-Bromo-o-xylene, 97%
Artikelnummer. 11487776
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11487776 5 g 5g
11497776 25 g 25g
11407786 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487776 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14736.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 583-71-1 | C8H9Br | 185.064 g/mol
4-Bromo-o-xylen bruges som syntetiske organiske materialer og opløselige polyimidharpiksmellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Bromo-o-xylen anvendes som syntetiske organiske materialer og
opløselige polyimidharpiksmellemprodukter.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 583-71-1
Molekylær formel C8H9Br
Molekylvægt (g/mol) 185.064
MDL nummer MFCD00000086
InChI nøgle QOGHRLGTXVMRLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-o-xylene, 3,4-dimethylbromobenzene, 1-bromo-3,4-dimethylbenzene, benzene, 4-bromo-1,2-dimethyl, 3,4-xylyl bromide, 4-bromo-1,2-xylene, 4-bromo-1,2-dimethyl-benzene, 3,4-dimethylphenyl bromide, 4-bromo-ortho-xylene, o-xylene, 4-bromo
PubChem CID 68504
IUPAC navn 4-brom-1,2-dimethylbenzen
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)Br)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-o-xylene
Tæthed 1.37
Mængde 5 g
Brydningsindeks 1.556
Beilstein 2040354
Kogepunkt 214°C to 215°C
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 185.07
Procent renhed 97%