Få mere at vide
4-Bromo-N,N-dimethylaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-N,N-dimethylaniline |
| CAS | 586-77-6 |
| Molekylær formel | C8H10BrN |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 4-Bromo-N,N-dimethyl-benzenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10BrN/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,1-2H3 |
| SMIL | BrC1=CC=C(C=C1)N(C)C |
| IUPAC navn | 4-bromo-N,N-dimethylaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.08 |
| Formel vægt | 199 |