Få mere at vide
4-Bromo-N,N-dimethylaniline, 98+%
Artikelnummer. 11499822
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499822 25 g 25g
11409832 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499822 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10854.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 586-77-6 | C8H10BrN | 200.08 g/mol
4-Brom-N,N-dimethylanilin anvendes som en intern standard til bestemmelse af jod til stede som iodid (som i lægemidler), iod (som i iodiseret bordsalt) og kovalent bundet til organiske forbindelser (som i mælk og grøntsager).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Bromo-N,N-dimethylanilin anvendes som en intern standard til bestemmelse af jod til stede som iodid (som i lægemidler), iod (som i iodiseret bordsalt) og kovalent bundet til organiske forbindelser (som i mælk og grøntsager).
Opløselighed
Opløselig i methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med oxidationsmidler, syrer og metaller. Opbevares ved 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 586-77-6
Molekylær formel C8H10BrN
Molekylvægt (g/mol) 200.08
MDL nummer MFCD00000093
InChI nøgle XYZWMVYYUIMRIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-p-bromoaniline, 4-dimethylaminobromobenzene, p-bromo-n,n-dimethylaniline, benzenamine, 4-bromo-n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-bromoaniline, p-dimethylamino phenyl bromide, p-dimethylaminobromobenzene, 1-bromo-4-dimethylamino benzene, p-bromo dimethylamino benzene, p-n,n-dimethylaminobromobenzene
PubChem CID 11465
IUPAC navn 4-brom-N,N-dimethylanilin
SMIL CN(C)C1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-N,N-dimethylaniline
Smeltepunkt 52°C to 56°C
Kogepunkt 263°C to 265°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 25 g
Beilstein 2206155
Opløselighedsinformation Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formel vægt 200.08
Procent renhed ≥98%