missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Bromo-N,N-diethylaniline, 97%

Artikelnummer. 11322246
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322246 10 g 10g
11312246 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11322246 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03619.09
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

CAS: 2052-06-4 | C10H14BrN | 228.13 g/mol

Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og
mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.

Opløselighed Uopløseligt i
vand.

Noter
Lysfølsom. Opbevares i mørke. Opbevares væk fra oxidationsmidler, lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2052-06-4
Molekylær formel C10H14BrN
Molekylvægt (g/mol) 228.13
MDL nummer MFCD00013530
InChI nøgle NGYMZFJVHHKJQR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16328
IUPAC navn 4-brom-N,N-diethylanilin
SMIL CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)Br

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-N,N-diethylaniline
Smeltepunkt 32°C to 35°C
Kogepunkt 269°C to 271°C
Mængde 10 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2803424
Følsomhed Light sensitive
Synonym p-bromo-n,n-diethylaniline, benzenamine, 4-bromo-n,n-diethyl, n,n-diethyl-p-bromoaniline, 4-n,n-diethylamino-bromobenzene, benzenamine,4-bromo-n,n-diethyl, p-n,nddiethylaniline, 4-bromodiethylaniline, 4-bromophenyldiethylamine, 4-bromophenyl diethylamine, 4-bromo-phenyl diethylamine
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 228.13
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.