Få mere at vide
4-Bromo-N,N,2,6-tetramethylanilin, 98%
Artikelnummer. 11460060
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460060 5 g 5g
11450060 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460060 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50584.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 50638-54-5 | C10H14BrN | 228,133 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50638-54-5
Molekylær formel C10H14BrN
Molekylvægt (g/mol) 228.133
MDL nummer MFCD00100113
InChI nøgle NDDKEDQKCHIHMI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 142731
IUPAC navn 4-brom-N,N,2,6-tetramethylanilin
SMIL CC1=CC(=CC(=C1N(C)C)C)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-N,N,2,6-tetramethylaniline
Mængde 5 g
Synonym n1,n1,2,6-tetramethyl-4-bromoaniline, n-4-bromo-2,6-dimethylphenyl-n,n-dimethylamine, n,n,2,6-tetramethylaniline, 4-bromo, 4-bromo-2,6-dimethylphenyl dimethylamine, pubchem5369, acmc-20ak7q, n,n,2,6-tetramethylaniline,4-bromo, 4-bromanyl-n,n,2,6-tetramethyl-aniline, 4-bromo-n,n-dimethyl-2,6-xylidine, benzenamine,4-bromo-n,n,2,6-tetramethyl
Formel vægt 228.13
Procent renhed 98%