Få mere at vide
4-Bromo-N-methylaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-N-methylaniline |
| CAS | 6911-87-1 |
| Molekylær formel | C7H8BrN |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Bromo-N-methylbenzenamine, N-Methyl-4-bromoaniline, N-Methyl-p-bromoaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8BrN/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,9H,1H3 |
| SMIL | BrC1=CC=C(NC)C=C1 |
| IUPAC navn | 4-bromo-N-methylaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.05 |
| Formel vægt | 184.98 |