Få mere at vide
4-Bromo-N-methylaniline, 97%
Artikelnummer. 10791334 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10791334 1 g Glass bottle 1g
10178012 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10791334 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 383200010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 6911-87-1 | C7H8BrN | 186.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6911-87-1
Molekylær formel C7H8BrN
Molekylvægt (g/mol) 186.05
MDL nummer MFCD03030391
InChI nøgle AYVPVDWQZAAZCM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2757052
IUPAC navn 4-bromo-N-methylaniline
SMIL CNC1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-N-methylaniline
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Brown-Purple to Colorless
Kogepunkt 123°C to 125°C (7.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel BrC6H4NHCH3
Brydningsindeks 1.6120 to 1.614
Mængde 1 g
Synonym 4-bromo-n-methylbenzenamine, benzenamine, 4-bromo-n-methyl, n-methyl-4-bromoaniline, benzenamine,4-bromo-n-methyl, 4bromo-n-methylaniline, 4-bromo-n-methyl-aniline, n-methyl-4-bromo-aniline, acmc-1cfc7, 4-bromanyl-n-methyl-aniline, 4-bromo-phenyl-methyl-amine
Formel vægt 186.05
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-N-methylaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.