Få mere at vide
4-Bromo-N-methylaniline, 97%
Artikelnummer. 15401478
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15401478 1 g 1g
15411478 5 g 5g
15421478 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15401478 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55273.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6911-87-1 | C7H8BrN | 186.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6911-87-1
Molekylær formel C7H8BrN
Molekylvægt (g/mol) 186.05
MDL nummer MFCD03030391
InChI nøgle AYVPVDWQZAAZCM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2757052
IUPAC navn 4-brom-N-methylanilin
SMIL CNC1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-N-methylaniline
Tæthed 1.482 g/mL
Kogepunkt 259°C to 260°C
Brydningsindeks 1.613
Mængde 1 g
Synonym 4-bromo-n-methylbenzenamine, benzenamine, 4-bromo-n-methyl, n-methyl-4-bromoaniline, benzenamine,4-bromo-n-methyl, 4bromo-n-methylaniline, 4-bromo-n-methyl-aniline, n-methyl-4-bromo-aniline, acmc-1cfc7, 4-bromanyl-n-methyl-aniline, 4-bromo-phenyl-methyl-amine
Formel vægt 186.05
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske