Få mere at vide
4-Bromo-N-Fmoc-L-phenylalanine, 95%
Artikelnummer. 15428457
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428457 5 g 5g
15438457 250 mg 250mg
15418457 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15428457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51978.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 198561-04-5 | C24H20BrNO4 | 466.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 198561-04-5
Molekylær formel C24H20BrNO4
Molekylvægt (g/mol) 466.33
MDL nummer MFCD00273460
InChI nøgle TVBAVBWXRDHONF-QFIPXVFZSA-N
Synonym fmoc-l-4-bromophenylalanine, s-n-fmoc-4-bromophenylalanine, fmoc-phe 4-br-oh, fmoc-4-bromo-l-phenylalanine, fmoc-l-4-br-phe-oh, fmoc-p-bromo-phe-oh, fmoc-d-4-bromophenylalanine, fmoc-l-4-bromophe, fmoc-l-phe 4-br-oh, fmoc-4'-bromo-l-phe
PubChem CID 2734449
SMIL OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(Br)C=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-N-Fmoc-L-phenylalanine
Smeltepunkt 165°C to 168°C
Mængde 5 g
IUPAC navn (2S)-3-(4-bromphenyl)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)propansyre
Formel vægt 466.33
Procent renhed 95%