Få mere at vide
4-brom-N-(4-methoxybenzyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432098
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15432098 1 g 1g
15442098 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15432098 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55757.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 175357-73-0 | Molekylær formel: C14H14BrNO | Molekylvægt: 292,176 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 175357-73-0
Molekylær formel C14H14BrNO
Molekylvægt (g/mol) 292.176
MDL nummer MFCD00017822
InChI nøgle LJKLYFDMLGYRCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-n-4-methoxyphenyl methyl aniline, 4-bromo-n-4-methoxybenzyl aniline, n-4-methoxybenzyl-4-bromoaniline, 4-bromo-phenyl-4-methoxy-benzyl-amine, 4-bromophenyl 4-methoxyphenyl methyl amine
PubChem CID 775227
IUPAC navn 4-brom-N-[(4-methoxyphenyl)methyl]anilin
SMIL COC1=CC=C(C=C1)CNC2=CC=C(C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-N-(4-methoxybenzyl)aniline
Mængde 1 g
Formel vægt 292.18
Procent renhed 97%