Få mere at vide
4-Bromo-m-xylene, 97%
Artikelnummer. p-7080618
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11439542
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10212.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 583-70-0 | C8H9Br | 185.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 583-70-0
Molekylær formel C8H9Br
Molekylvægt (g/mol) 185.06
MDL nummer MFCD00000071
InChI nøgle YSFLQVNTBBUKEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-m-xylene, 2,4-dimethylbromobenzene, benzene, 1-bromo-2,4-dimethyl, 4-bromo-1,3-dimethylbenzene, 1,3-dimethyl-4-bromobenzene, m-xylene, 4-bromo, 1-bromo-2,4-dimethyl-benzene, 4-brom-m-xylol, pubchem3762, acmc-1aowv
PubChem CID 68503
IUPAC navn 1-brom-2,4-dimethylbenzen
SMIL CC1=CC=C(Br)C(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-m-xylene
Tæthed 1.366
Kogepunkt 212°C to 213°C
Mængde 25 g
Brydningsindeks 1.551
Formel vægt 185.07
Procent renhed 97%