Få mere at vide
4-Bromo-m-xylen, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-m-xylene |
| Tæthed | 1.366 |
| Mængde | 500 g |
| Brydningsindeks | 1.551 |
| Kogepunkt | 212 °C til 213 °C |
| Formel vægt | 185.07 |
| Procent renhed | 97% |