Få mere at vide
4-Bromo-m-xylene, 97%
Artikelnummer. 11439542
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439542 25 g 25g
11449542 100 g 100g
11459542 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439542 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10212.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 583-70-0 | C8H9Br | 185.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 583-70-0
Molekylær formel C8H9Br
Molekylvægt (g/mol) 185.06
MDL nummer MFCD00000071
InChI nøgle YSFLQVNTBBUKEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-m-xylene, 2,4-dimethylbromobenzene, benzene, 1-bromo-2,4-dimethyl, 4-bromo-1,3-dimethylbenzene, 1,3-dimethyl-4-bromobenzene, m-xylene, 4-bromo, 1-bromo-2,4-dimethyl-benzene, 4-brom-m-xylol, pubchem3762, acmc-1aowv
PubChem CID 68503
IUPAC navn 1-brom-2,4-dimethylbenzen
SMIL CC1=CC=C(Br)C(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-m-xylene
Tæthed 1.366
Mængde 25 g
Brydningsindeks 1.551
Kogepunkt 212°C to 213°C
Formel vægt 185.07
Procent renhed 97%