Få mere at vide
4-Bromo-L-phenylalanine, TRC
Artikelnummer. 30179043
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30179043 2.5 g 2.5g
30178973 500 mg -
30179018 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179043 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6789232.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24250-84-8
Molekylær formel C9H10BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 244.09
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(4-bromophenyl)propanoic acid
SMIL N[C@@H](Cc1ccc(Br)cc1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-L-phenylalanine
InChI formel InChI=1S/C9H10BrNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Mængde 2.5 g
Formel vægt 242.9895