Få mere at vide
Alfa Aesar™ 4-Bromo-L-phenylalanine, 98+%
Artikelnummer. 15483637
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15483637 250 mg 250mg
11322239 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15483637 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H27233.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 24250-84-8
Molekylær formel C9H10BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 244.09
MDL nummer MFCD00063062
InChI nøgle PEMUHKUIQHFMTH-QMMMGPOBSA-N
Synonym 4-bromo-l-phenylalanine, s-2-amino-3-4-bromophenyl propanoic acid, h-phe 4-br-oh, l-4-bromophenylalanine, 2s-2-amino-3-4-bromophenyl propanoic acid, l-p-bromophenylalanine, l-4-br-phe-oh, 4-bromophenylalanine, l-4-bromophe, l-phenylalanine, 4-bromo
PubChem CID 671214
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(4-bromophenyl)propanoic acid
SMIL N[C@@H](CC1=CC=C(Br)C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-L-phenylalanine
Smeltepunkt ∽265°C (decomposition)
FN nummer UN2811
Mængde 250 mg
Formel vægt 244.09
Procent renhed ≥98%