Få mere at vide
4-Bromo-DL-phenylglycine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476747
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15476747 1 g 1g
15486747 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476747 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33865.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119397-06-7
Molekylær formel C8H8BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 230.06
MDL nummer MFCD00049327
InChI nøgle APLQICUORRMFHY-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-amino-2-4-bromophenyl acetic acid, amino 4-bromophenyl acetic acid, amino-4-bromo-phenyl-acetic acid, 2-4-bromophenyl glycine, 4-bromo-dl-phenylglycine, 2-amino-2-4-bromophenyl aceticacid, dl-4-br-phg-oh, 2-4-bromophenyl-dl-glycine, +-2-amino-2-4-bromophenyl acetic acid
PubChem CID 2764157
IUPAC navn 2-amino-2-(4-bromphenyl)eddikesyre
SMIL NC(C(O)=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-DL-phenylglycine
Smeltepunkt 273°C to 274°C
Mængde 1 g
Formel vægt 230.1
Procent renhed 95%