Få mere at vide
4-brom-DL-phenylalanin, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10154900 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10154900 250 mg Glasflaske 250mg
10338700 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10154900 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 227792500
Kemiske identifikatorer
CAS 14091-15-7
Molekylær formel C9H10BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 244.09
MDL nummer MFCD00002599
InChI nøgle PEMUHKUIQHFMTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-4-bromophenyl propanoic acid, p-bromo-dl-phenylalanine, 4-bromo-dl-phenylalanine, dl-4-br-phe-oh, 4-bromophenylalanine, 4-bromo-phenylalanine, h-dl-phe 4-br-oh, 2-amino-3-4-bromophenyl propionic acid, 2-amino-3-4-bromo-phenyl-propionic acid, p-br-phenylalanine
PubChem CID 85681
IUPAC navn 2-amino-3-(4-bromphenyl)propansyre
SMIL NC(CC1=CC=C(Br)C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-DL-phenylalanine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 262.0°C to 263.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Mængde 250 mg
Formel vægt 244.09
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver