Få mere at vide
4-Bromo-DL-phenylalanine, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327865
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327865 250 mg 250mg
11307865 1 g 1g
11317865 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11327865 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02833.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14091-15-7
Molekylær formel C9H10BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 244.09
MDL nummer MFCD00002599
InChI nøgle PEMUHKUIQHFMTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-4-bromophenyl propanoic acid, p-bromo-dl-phenylalanine, 4-bromo-dl-phenylalanine, dl-4-br-phe-oh, 4-bromophenylalanine, 4-bromo-phenylalanine, h-dl-phe 4-br-oh, 2-amino-3-4-bromophenyl propionic acid, 2-amino-3-4-bromo-phenyl-propionic acid, p-br-phenylalanine
PubChem CID 85681
IUPAC navn 2-amino-3-(4-bromphenyl)propansyre
SMIL NC(CC1=CC=C(Br)C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-DL-phenylalanine
Smeltepunkt ∽262°C (decomposition)
Beilstein 2212158
Mængde 250 mg
Lugt Odorless
Formel vægt 244.09
Procent renhed ≥98%