Få mere at vide
4-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
| CAS | 889939-42-8 |
| Molekylær formel | C6H4BrN3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-bromo- (9CI), 4-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BrN3/c7-5-4-1-2-8-6(4)10-3-9-5/h1-3H,(H,8,9,10) |
| SMIL | BrC1=C(C=CN2)C2=NC=N1 |
| IUPAC navn | 4-bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.02 |
| Formel vægt | 196.96 |