Få mere at vide
4-Bromo-7-azaindole, 95%
Artikelnummer. 15422699
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15422699 1 g 1g
15432699 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15422699 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66114.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 348640-06-2 | C7H5BrN2 | 197.035 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 348640-06-2
Molekylær formel C7H5BrN2
Molekylvægt (g/mol) 197.035
MDL nummer MFCD08272233
InChI nøgle LEZHTYOQWQEBLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-7-azaindole, 4-bromo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 4-bromo, 4-bromo-7-azaindol, 4-bromo-1h-pyrrolo-2,3 pyridine, pubchem14706, 4-bromo-7-aza-1h-indole, ksc497k7l
PubChem CID 22273643
IUPAC navn 4-brom-lH-pyrrolo[2,3-b]pyridin
SMIL C1=CNC2=NC=CC(=C21)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-7-azaindole
Smeltepunkt 178°C to 183°C
Farve Gul til Orange
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 9695211
Formel vægt 197.04
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof