Få mere at vide
4-brom-6-(trifluormethyl)-1H-benzo[d]imidazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11340527
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11340527 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10437602 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10334222 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11340527 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB05258CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175135-14-5
Molekylær formel C8H4BrF3N2
Molekylvægt (g/mol) 265.033
MDL nummer MFCD00067734
InChI nøgle HYTQERQCUFICAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-6-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazole, 4-bromo-6-trifluoromethyl benzimidazole, 4-bromo-6-trifluoromethyl-1h-benzimidazole, 4-bromo-6-trifluoromethyl-1h-1,3-benzodiazole, 1h-benzimidazole,7-bromo-5-trifluoromethyl, 7-bromo-5-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazole, 4-bromo-6-trifluoromethyl-3h-1,3-benzodiazole, pubchem6508, buttpark 95\04-47, 4-bromo-6-trifluoromethylbenzimidazole
PubChem CID 2736427
IUPAC navn 4-brom-6-(trifluormethyl)-1H-benzimidazol
SMIL C1=C(C=C(C2=C1NC=N2)Br)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 265.03
Procent renhed 97%