Få mere at vide
4-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-2-benzothiazolamine (4-Bromoriluzole), Mikromol™
Beskrivelse
4-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-2-benzothiazolamine (4-Bromoriluzole)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo Riluzole |
| CAS | 144631-82-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Bromo Riluzole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H4 Br F3 N2 O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-2-benzothiazolamine, 4-Bromoriluzole |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4BrF3N2OS/c9-4-1-3(15-8(10,11)12)2-5-6(4)14-7(13)16-5/h1-2H,(H2,13,14) |
| SMIL | Nc1nc2c(Br)cc(OC(F)(F)F)cc2s1 |
| IUPAC navn | 4-bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine |
| Vis mere |