Få mere at vide
4-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-2-benzothiazolamine (4-Bromoriluzole), Mikromol™
Artikelnummer. 18053680
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18053680 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18053680 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1382.030025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-2-benzothiazolamine (4-Bromoriluzole)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo Riluzole
CAS 144631-82-3
Analyt- eller komponentnavne 4-Bromo Riluzole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H4 Br F3 N2 O S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-2-benzothiazolamine, 4-Bromoriluzole
InChI formel InChI=1S/C8H4BrF3N2OS/c9-4-1-3(15-8(10,11)12)2-5-6(4)14-7(13)16-5/h1-2H,(H2,13,14)
SMIL Nc1nc2c(Br)cc(OC(F)(F)F)cc2s1
IUPAC navn 4-bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 313.09
Mængde 25 mg
Formel vægt 311.918 g/mol