Få mere at vide
4-Bromo-6-methyl-3H-1,3-benzodiazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-6-methyl-3H-1,3-benzodiazole |
| CAS | 1126824-09-6 |
| Molekylær formel | C8 H7 Br N2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrN2/c1-5-2-6(9)8-7(3-5)10-4-11-8/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | Cc1cc(Br)c2nc[nH]c2c1 |
| IUPAC navn | 4-bromo-6-methyl-1H-benzimidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.058 |
| Formel vægt | 209.9793 |