missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Bromo-6-chloronicotinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-6-chloronicotinic Acid |
| CAS | 1256834-13-5 |
| Molekylær formel | C6H3BrClNO2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-Bromo-6-chloro-3-pyridinecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3BrClNO2/c7-4-1-5(8)9-2-3(4)6(10)11/h1-2H,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)c1cnc(Cl)cc1Br |
| IUPAC navn | 4-bromo-6-chloropyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.45 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?