Få mere at vide
4-Bromo-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one |
| CAS | 17044-50-7 |
| Molekylær formel | C15H9BrO |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H9BrO/c16-14-9-10-5-1-2-6-11(10)15(17)13-8-4-3-7-12(13)14/h1-9H |
| SMIL | BrC1=Cc2ccccc2C(=O)c3ccccc13 |
| IUPAC navn | 5-bromodibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 285.14 |
| Formel vægt | 283.9837 |