Få mere at vide
4-brom-5-methylisoxazol-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10512442
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10512442 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10542092 10 g Ravglasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10512442 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB05698DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 5819-40-9
Molekylær formel C4H5BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 177.00
MDL nummer MFCD00052553
InChI nøgle JEZOZNWEHSNXPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-bromo-5-methylisoxazole, 4-bromo-5-methylisoxazol-3-amine, 3-isoxazolamine, 4-bromo-5-methyl, 4-bromo-5-methylisoxazole-3-ylamine, acmc-20ana7, 4-bromo-5-methyl-3-isoxazolamine, 4-bromo-5-methyl-isoxazol-3-ylamine, 4-bromanyl-5-methyl-1,2-oxazol-3-amine, 3-amino-4-bromo-5-methyl isoxazole
PubChem CID 2774464
IUPAC navn 4-brom-5-methyl-1,2-oxazol-3-amin
SMIL CC1=C(Br)C(N)=NO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-5-methylisoxazol-3-amine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 177
Procent renhed 97%