Få mere at vide
4-Bromo-5-methylbenzene-1,3-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-5-methylbenzene-1,3-diol |
| CAS | 3446-04-6 |
| Molekylær formel | C7H7BrO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-Bromo-5-methyl-1,3-benzenediol, 2-Bromo-3,5-dihydroxytoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7BrO2/c1-4-2-5(9)3-6(10)7(4)8/h2-3,9-10H,1H3 |
| SMIL | Cc1cc(O)cc(O)c1Br |
| IUPAC navn | 4-bromo-5-methylbenzene-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.03 |
| Formel vægt | 201.9629 |