Få mere at vide
4-Bromo-5-methyl-1H-indole-2,3-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-5-methyl-1H-indole-2,3-dione |
| CAS | 147149-84-6 |
| Molekylær formel | C9H6BrNO2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6BrNO2/c1-4-2-3-5-6(7(4)10)8(12)9(13)11-5/h2-3H,1H3,(H,11,12,13) |
| SMIL | Cc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1Br |
| IUPAC navn | 4-bromo-5-methyl-1H-indole-2,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.05 |
| Formel vægt | 238.9582 |