Få mere at vide
4-Bromo-5-methyl-1H-indole-2,3-dione, TRC
Artikelnummer. 30345955
Skift visning
Mængde:
2 g
Artikelnummer. Mængde
30345955 2 g
1 options
Artikelnummer. 30345955 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6853802G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-5-methyl-1H-indole-2,3-dione
CAS 147149-84-6
Molekylær formel C9H6BrNO2
Mængde 2 g
InChI formel InChI=1S/C9H6BrNO2/c1-4-2-3-5-6(7(4)10)8(12)9(13)11-5/h2-3H,1H3,(H,11,12,13)
SMIL Cc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1Br
IUPAC navn 4-bromo-5-methyl-1H-indole-2,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 240.05
Formel vægt 238.9582