Få mere at vide
4-brom-5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10512662
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10512662 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10512662 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC15510DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
CAS 50877-44-6
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H9BrN2
MDL nummer MFCD02681923
Mængde 1 g
Synonym 4-bromo-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,4-bromo-5-methyl-1-phenyl, 4-bromo-5-methyl-1h-pyrazol-1-yl benzene
InChI nøgle GRERYMFLSYSEAY-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)Br
IUPAC navn 4-brom-5-methyl-1-phenylpyrazol
Molekylvægt (g/mol) 237.1
PubChem CID 2776442
Formel vægt 237.1
Procent renhed 97%