Få mere at vide
4-brom-5-chlorthiophen-2-sulfonylchlorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10640923
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10640923 250 mg 250mg
10283082 1 g 1g
10307404 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10640923 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW02652CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 166964-35-8
Molekylær formel C4HBrCl2O2S2
Molekylvægt (g/mol) 295.974
MDL nummer MFCD00052094
InChI nøgle PABOKJJDABSQCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-chlorothiophene-5-sulfonyl chloride, 4-bromo-5-chlorothiophene-2-sulphonyl chloride, 4-bromo-5-chloro-2-thiophenesulfonyl chloride, 4-bromo-5-chlorothiophene-2-sulphonylchloride, 3-bromo-2-chlorothiophene-5-sulphonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 4-bromo-5-chloro, pubchem5475, 4-bromo-5-chloro-thiophene-2-sulfonyl chloride, 4-bromo-5-chlorothiophene-2-sulfonyl, 4-bromanyl-5-chloranyl-thiophene-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 2797220
IUPAC navn 4-brom-5-chlorthiophen-2-sulfonylchlorid
SMIL C1=C(SC(=C1Br)Cl)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-5-chlorothiophene-2-sulfonyl chloride
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 295.99
Procent renhed 95%