Få mere at vide
4-Bromo-5-chloroanthranilic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-5-chloroanthranilic Acid |
| CAS | 150812-32-1 |
| Molekylær formel | C7 H5 Br Cl N O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrClNO2/c8-4-2-6(10)3(7(11)12)1-5(4)9/h1-2H,10H2,(H,11,12) |
| SMIL | Nc1cc(Br)c(Cl)cc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-4-bromo-5-chlorobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.48 |
| Formel vægt | 248.9192 |