Få mere at vide
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 393-36-2 |
| Molekylær formel | C7H5BrF3N |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Bicalutamide Impurity 6 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrF3N/c8-6-2-1-4(12)3-5(6)7(9,10)11/h1-3H,12H2 |
| SMIL | Nc1ccc(Br)c(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 4-bromo-3-(trifluoromethyl)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.02 |
| Formel vægt | 238.9557 |