Få mere at vide
4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetanilide, 97%
Artikelnummer. 11408797
Mængde:
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
Artikelnummer. 11408797
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19939.88
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 41513-05-7 | C9H7BrF3NO | 282.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41513-05-7
Molekylær formel C9H7BrF3NO
Molekylvægt (g/mol) 282.06
MDL nummer MFCD00052361
InChI nøgle AOHSBSXIGFIMNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-bromo-3-trifluoromethyl phenyl acetamide, 5-acetamido-2-bromobenzotrifluoride, 4-bromo-3-trifluoromethyl acetanilide, 4'-bromo-3'-trifluoromethyl acetanilide, n-4-bromo-3-trifluoromethyl phenyl acet amide, n1-4-bromo-3-trifluoromethyl phenyl acetamide, pubchem2757, maybridge4_003018, buttpark 37\11-74
PubChem CID 697838
IUPAC navn N-[4-bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
SMIL CC(=O)NC1=CC(=C(C=C1)Br)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Smeltepunkt 116°C to 119°C
Mængde 2.5 g
Formel vægt 282.07
Procent renhed 97%