Få mere at vide
4-brom-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterSpecifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 112 °C til 114 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 214.97 |
| Procent renhed | 97% |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .