Få mere at vide
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)phenol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11356839
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11356839
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26765.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 886499-93-0
Molekylær formel C7H4BrF3O2
Molekylvægt (g/mol) 257.01
MDL nummer MFCD06660164
InChI nøgle PGJZBAVEKVWHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-trifluoromethoxy phenol, 4-bromo-3-trifluoromethyl oxy phenol
PubChem CID 17750743
IUPAC navn 4-bromo-3-(trifluoromethoxy)phenol
SMIL OC1=CC(OC(F)(F)F)=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)phenol
Smeltepunkt 45°C to 49°C
Mængde 1 g
Formel vægt 257.01
Procent renhed 97%