Få mere at vide
4-brom-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10377064
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10377064 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10123864 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10377064 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM00411EA
Kemiske identifikatorer
CAS 2845-78-5
Molekylær formel C9H8BrN3
Molekylvægt (g/mol) 238.09
MDL nummer MFCD00082666
InChI nøgle QTNVXMOPTHGCII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 3-amino-4-bromo-5-phenylpyrazole, 4-bromo-5-phenyl-2h-pyrazol-3-amine, 3-amino-4-bromo-5-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine,4-bromo-5-phenyl, acmc-20amn3, maybridge1_004579, 4-bromo-3-phenylpyrazole-5-ylamine, 4-bromo-5-phenylpyrazole-3-ylamine, 4-bromo-3-phenyl-1h-pyrazole-5-amine
PubChem CID 594319
IUPAC navn 4-brom-5-phenyl-lH-pyrazol-3-amin
SMIL NC1=NNC(=C1Br)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 238.09
Procent renhed 95%