Få mere at vide
4-Bromo-3-methylpyridine hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-3-methylpyridine hydrochloride |
| CAS | 40899-37-4 |
| Molekylær formel | C6H6BrN . HCl |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Pyridine, 4-bromo-3-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), Pyridine, 4-bromo-3-methyl-, hydrochloride (9CI), 4-Bromo-3-methylpyridine hydrochloride, 4-Bromo-3-picoline hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6BrN.ClH/c1-5-4-8-3-2-6(5)7;/h2-4H,1H3;1H |
| SMIL | Cl.Cc1cnccc1Br |
| IUPAC navn | 4-bromo-3-methylpyridine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.48 |
| Formel vægt | 206.945 |