Få mere at vide
4-brom-3-methylpyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10663362 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10663362 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10663362 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 344350010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3-methylpyrazole
CAS 13808-64-5
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 72°C to 79°C
Farve Hvid til cremet
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H5BrN2
MDL nummer MFCD00005241
Mængde 1 g
Synonym 4-bromo-3-methylpyrazole, 4-bromo-3-methyl-1h-pyrazole, 3-methyl-4-bromopyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-3-methyl, 4-bromo-3-methyl-2h-pyrazole, 4-bromo-3-methyl pyrazole, 3-methyl-4-bromo-1h-pyrazole, pubchem22533, timtec-bb sbb003957, acmc-1buv4
InChI nøgle IXQPRETWBGVNPJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C=NN1)Br
IUPAC navn 4-brom-5-methyl-lH-pyrazol
Molekylvægt (g/mol) 161
PubChem CID 83741
Formel vægt 161
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-3-methylpyrazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.